Key Documents
8.20044
Sigma-Aldrich
2-Ethyltoluene
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethyltoluene
About This Item
Formule linéaire :
2-(C2H5)C6H4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
210-255-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.8 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
440 °C
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
164-165 °C/1013 hPa
Pf
-17 °C
Température de transition
flash point 53 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
Clé InChI
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques
Saturation Concentration in Air: 14 g/m3 (20 °C)
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.880 - 0.881
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup