Principaux documents
8.20024
Sigma-Aldrich
Ethylamine
(70% aqueous solution) for synthesis
Synonyme(s) :
Aminoethane, Monoethylamine
About This Item
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
460 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
200
300
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
375 °C
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
Point d'ébullition
39 °C/1013 hPa
Pf
<-70 °C
Température de transition
flash point -26 °C
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Application
  • Exploring the Biomedical Potential of Terpenoid Alkaloids: Discusses the synthesis of terpenoid alkaloids, including the introduction of ethylamine, highlighting their structures and biomedical applications (X Wang, J Xin, L Sun, Y Sun, Y Xu, F Zhao, C Niu, S Liu - Molecules, 2024). Link.
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.812
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
-26 °C