Principaux documents
8.18769
Sigma-Aldrich
Cyclopentane
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclopentane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
206-016-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
346 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
380 °C
Puissance
11400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite d'explosivité
1.5-8.7 % (v/v)
Point d'ébullition
49 °C
Pf
-93.3 °C
Température de transition
flash point -42 °C
Densité
0.75 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H10/c1-2-4-5-3-1/h1-5H2
Clé InChI
RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Di-Isatropolone C, a Spontaneous Isatropolone C Dimer Derivative with Autophagy Activity: Reports on a novel cyclopentane ring formation in the study of autophagy, highlighting synthetic potential in pharmacology (Fu et al., 2024).
  • Dearomative (3+ 2) Cycloaddition of Indoles for the Stereoselective Assembly of Fully Functionalized Cyclopentanoids: Showcases the use of cyclopentane in creating complex cyclopentanoids for advanced organic synthesis (Qatran Al-Khdhairawi et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.745
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup