Principaux documents
8.18586
Sigma-Aldrich
Isophorone diisocyanate
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonyme(s) :
Isophorone diisocyanate, 5-Isocyanato-1-isocyanatomethyl-1,3,3-trimethylcyclohexane, 3-Isocyanatomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H18N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352118
Numéro de classement CE :
223-861-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.0004 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Puissance
4825 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
0.7-4.5 % (v/v)
pb
158-159 °C/13 hPa
Pf
-60 °C
Température de transition
flash point 155 °C
Solubilité
0.015 g/L (slow decomposition)
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(=C=O)C1CC(CC(C1)(C)C)(CN=C=O)C
InChI
1S/C12H18N2O2/c1-11(2)4-10(14-9-16)5-12(3,6-11)7-13-8-15/h10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
NIMLQBUJDJZYEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Thermoresponsive Random Poly(ether urethanes) with Tailorable LCSTs for Anticancer Drug Delivery.: This study explores the development of thermoresponsive random poly(ether urethanes) synthesized using Isophorone diisocyanate. These polymers exhibit adjustable lower critical solution temperatures (LCSTs), making them suitable for controlled anticancer drug delivery applications. The research highlights the potential of Isophorone diisocyanate in creating advanced materials for medical use, specifically in drug delivery systems (Sardon et al., 2015).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.060 - 1.062
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
325.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
163 °C - closed cup