Principaux documents
8.17500
Sigma-Aldrich
Sodium butyrate
special quality
Synonyme(s) :
Sodium butyrate, Butyric acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7NaO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-857-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
244 °C
Densité
1.324 g/cm3 at 30 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 98.5 %
Identity (IR): passes test
Appearance (white powder): passes test
Free acid/base: ≤ 2.0 ml
Heavy metals (Pb): ≤ 0.0005 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable