8.14924
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
1720 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
187-190 °C
Solubilité
118 g/L
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H10O8/c9-5(10)1-3(7(13)14)4(8(15)16)2-6(11)12/h3-4H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
GGAUUQHSCNMCAU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable