Principaux documents
8.14917
Sigma-Aldrich
Aluminium
grit
Synonyme(s) :
Aluminium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Al
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
26.98
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141702
Numéro de classement CE :
231-072-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
grit
Niveau de qualité
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Al]
InChI
1S/Al
Clé InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
(grit) for synthesis
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable