Principaux documents
8.14645
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetra-n-butylammonium chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H36ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
214-195-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
41-44 °C
Température de transition
flash point 110 °C
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Might contain up to 5% bromide.
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
110 °C