Key Documents
8.14330
Sigma-Aldrich
Pyridinium 4-toluenesulfonate
for synthesis
Synonyme(s) :
Pyridinium 4-toluenesulfonate
About This Item
Formule linéaire :
4-(CH3)C6H4SO3H · C5H5N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
246-002-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Pf
116-120 °C (dry substance)
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
Clé InChI
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (after drying): 116 - 120 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable