Principaux documents
8.08619
Sigma-Aldrich
Tetraethylene glycol
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetraethylene glycol, Tetraglycol
About This Item
Formule linéaire :
HO(CH2CH2O)4H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-989-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.01 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
340 °C (DIN 51794)
Puissance
>18056 mg/kg LD50, oral (Rat)
>18056 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.5-3.4 % (v/v)
pH
8.5-9.0 (20 °C, 500 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
50.13 cSt(20.65 °C)
pb
327-328 °C/1013 hPa
Pf
-9.4 °C
Température de transition
flash point 204 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(CCOCCO)CCOCCO
InChI
1S/C8H18O5/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h9-10H,1-8H2
Clé InChI
UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): colorless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.124
Identity (IR): passes test
Water (K. F.): ≤ 0.3 %
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
359.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
182 °C - Pensky-Martens closed cup