8.05971
4-Methoxybenzoic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methoxybenzoic acid, p-Anisic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
185 °C
Puissance
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 (20 °C, 0.3 g/L in H2O)
Point d'ébullition
277 °C/1013 hPa
Pf
182-185 °C
Solubilité
0.3 g/L
Masse volumique apparente
380 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
ZEYHEAKUIGZSGI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 185 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
365.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
185 °C - closed cup