Key Documents
8.05223
Sigma-Aldrich
p-Cresol
for synthesis
Synonyme(s) :
p-Cresol, 4-Hydroxytoluene, 4-Methylphenol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
108.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-398-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.06 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
555 °C
Puissance
207 mg/kg LD50, oral (Rat)
301 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1 % (v/v)
Point d'ébullition
202.5 °C/1013 hPa
Pf
31.0-35.0 °C
Température de transition
flash point 86 °C
Densité
1.034 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
o-Cresol (GC, area%): ≤ 0.5 % (a/a)
m-Cresol (GC, area%): ≤ 1.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup