Key Documents
8.03279
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane
for synthesis
Synonyme(s) :
1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide
About This Item
Formule linéaire :
Br(CH2)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-690-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
2.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
166-168 °C/1013 hPa
Pf
-34 °C
Température de transition
flash point 54 °C
Densité
1.98 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Clé InChI
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup