Principaux documents
8.01986
Sigma-Aldrich
Bromotrichloromethane
for synthesis
Synonyme(s) :
Bromotrichloromethane, Trichlorobromomethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
CBrCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-886-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
49 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
pb
105 °C/1013 hPa
Pf
-6 °C
Densité
2.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
BrC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CBrCl3/c2-1(3,4)5
Clé InChI
XNNQFQFUQLJSQT-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.005 - 2.015
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable