Principaux documents
8.01539
Sigma-Aldrich
Butylamine
for synthesis
Synonyme(s) :
Butylamine, 1-Aminobutane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
73.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
203-699-2
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
93 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
290 °C
Puissance
371.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
625 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.5-9.8 % (v/v)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pb
76-78 °C/1013 hPa
Pf
-50 °C
Température de transition
flash point -12 °C (DIN 51755 Part 1)
Densité
0.74 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NCCCC
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
Clé InChI
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Cobalt Metal–Organic Framework Microcrystalline Particles: This study presents the use of butylamine in the synthesis of cobalt-based metal-organic frameworks (MOFs), which exhibit strong electrocatalytic activities and controlled morphologies (RK Kamlekar, M Pannipara, AG Al-Sehemi, 2024).
  • Fast Carbon Dioxide–Epoxide Cycloaddition Catalyzed by Ionic Liquids: The research explores the catalytic role of ionic liquids in reactions between carbon dioxide and epoxides, with butylamine enhancing the reaction rates for producing non-isocyanate polyurethanes (M Rebei, C Červinka, A Mahun, P Ecorchard, 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.736 - 0.738
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
19.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-7 °C - closed cup