Principaux documents
8.00257
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-propene
(stabilised with propylene oxide) for synthesis
Synonyme(s) :
3-Chloro-1-propene, Allyl chloride, 3-Chloropropylene
About This Item
Formule linéaire :
ClCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
76.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
203-457-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
400 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
540 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
3.3-11.2 % (v/v)
Pf
-134.5 °C (ECHA)
Température de transition
flash point -32 °C
Solubilité
3.6 g/L
Densité
0.94 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClCC=C
InChI
1S/C3H5Cl/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
Clé InChI
OSDWBNJEKMUWAV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.940
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with propylene oxide. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-25.6 °F
Point d'éclair (°C)
-32 °C