Principaux documents
688000
Sigma-Aldrich
Y-27632
≥95% (HPLC), solid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
Y-27632, Inhibiteur de ROCK, (R)-(+)-trans-N-(4-pyridyl)-4-(1-aminoéthyl)-cyclohexanecarboxamide, 2HCl, inhibiteur de la kinase Rho VI
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H21N3O · 2HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.26 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Nom du produit
Y-27632-CAS 331752-47-7-Calbiochem, Y-27632A, CAS 331752-47-7, is a cell-permeable, reversible, inhibitor of Rho kinases (Ki = 140 nM for p160ROCK). Enhances survival & cloning efficiency of ESC without affecting their pluripotency.
Niveau de qualité
Essai
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](C1CCC(CC1)C(=O)Nc2ccncc2)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-10(15)11-2-4-12(5-3-11)14(18)17-13-6-8-16-9-7-13/h6-12H,2-5,15H2,1H3,(H,16,17,18)/t10-,11?,12?/m1/s1
Clé InChI
IYOZTVGMEWJPKR-VOMCLLRMSA-N
Description générale
Inhibiteur sélectif, réversible, très puissant et perméable dans les cellules des protéine kinases associées à Rho (Ki = 140 nM pour p160ROCK). Il inhibe également ROCK-II avec une puissance égale. L′inhibition est compétitive vis-à-vis de l′ATP. Il présente une affinité 10 à 50 fois plus faible pour PKCε que pour p160ROCK. Il ne change pas l′activité de la protéine kinase activée par p21 (PAK), même à des concentrations élevées (environ 100 µM). Il agit également comme inhibiteur puissant de la sensibilisation au Ca2+ induite par agonistes de la phosphorylation de la myosine et de la contraction des muscles lisses. Il bloque l′apoptose et favorise la survie et l′efficacité de clonage des cellules souches embryonnaires humaines dissociées, sans modifier leur caractère pluripotent. Un prétraitement par Y-27632 réduit le risque de lésion pulmonaire dans un modèle de la septicémie chez le rat. Des solutions de Y-27632 5 mM (500 µg/296 µl) (réf.688001) dans H2O et dans une solution à 10 mM de DMSO (Cat. No. 688002) sont également disponibles.
Actions biochimiques/physiologiques
Cible principale
Protéine kinase p160 associée à Rho (ROCK)
Ki cible : 140 nM pour la protéine kinase p160 associée à Rho (ROCK)
Le produit entre en compétition avec l′ATP.
Perméable aux cellules : oui
Réversible : oui
Conditionnement
Produit conditionné sous gaz inerte
Avertissement
Toxicité : Nocif (C)
Reconstitution
Après reconstitution, diviser en aliquotes et congeler (à -20 °C). Les solutions mères sont stables pendant 6 mois à -20 °C.
Autres remarques
Cinel, I., et al. 2012. J. Thorac. Dis.4, 30.
Watanabe, K., et al. 2007. Nature Biotech.25, 681.
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Informations légales
Vendu sous licence (demande PCT W098/06,433A1) et sous licence de Mitsubishi Pharma Tanabe Corporation.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jessica L Teo et al.
Molecular biology of the cell, 31(23), 2557-2569 (2020-09-10)
Epithelia can eliminate apoptotic cells by apical extrusion. This is a complex morphogenetic event where expulsion of the apoptotic cell is accompanied by rearrangement of its immediate neighbors to form a rosette. A key mechanism for extrusion is constriction of
Benoit Dehapiot et al.
PLoS biology, 19(9), e3001376-e3001376 (2021-09-08)
Mammalian oocyte meiotic divisions are highly asymmetric and produce a large haploid gamete and 2 small polar bodies. This relies on the ability of the cell to break symmetry and position its spindle close to the cortex before anaphase occurs.
Xiaoyu Sun et al.
Developmental cell, 55(4), 468-482 (2020-10-16)
Mechanical signals transmitted through the cytoplasmic actin cytoskeleton must be relayed to the nucleus to control gene expression. LIM domains are protein-protein interaction modules found in cytoskeletal proteins and transcriptional regulators. Here, we identify three LIM protein families (zyxin, paxillin
Ge Guo et al.
Cell stem cell, 28(6), 1040-1056 (2021-04-09)
Classic embryological experiments have established that the early mouse embryo develops via sequential lineage bifurcations. The first segregated lineage is the trophectoderm, essential for blastocyst formation. Mouse naive epiblast and derivative embryonic stem cells are restricted accordingly from producing trophectoderm.
Adrian Danescu et al.
Development (Cambridge, England), 148(9) (2021-03-25)
In the face, symmetry is established when bilateral streams of neural crest cells leave the neural tube at the same time, follow identical migration routes and then give rise to the facial prominences. However, developmental instability exists, particularly surrounding the