Principaux documents
655204
Millipore
TWEEN® 20
Molecular Biology Grade
Synonyme(s) :
Monolaurate de polyoxyéthylènesorbitan, Monolaurate de polyéthylèneglycolsorbitan
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161902
Nomenclature NACRES :
NA.25
Nom du produit
TWEEN® 20, Detergent, Molecular Biology Grade, Specific gravity: 1.100-1.110 (20°C).
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Description
RTECS - TR7400000
Forme
liquid
Poids mol.
~1228
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
pale yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Détergent non ionique
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
275 °C - Pensky-Martens closed cup