616454
A 83-01
≥97% (HPLC), solid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor IV, 3-(6-Methylpyridin-2-yl)-4-(4-quinolyl)-1-phenylthiocarbamoyl-1H-pyrazole, A-83-01, ALK5 Inhibitor IV
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, TGF-β RI Kinase Inhibitor IV, CAS 909910-43-6, is a cell-permeable, selective inhibitor of ALK-4/5/7-mediated signaling (IC₅₀ = 45, 12, and 7.5 nM, respectively).
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
S=C([n]2nc(c(c2)c4c5c(ncc4)cccc5)c3nc(ccc3)C)Nc1ccccc1
InChI
1S/C25H19N5S/c1-17-8-7-13-23(27-17)24-21(19-14-15-26-22-12-6-5-11-20(19)22)16-30(29-24)25(31)28-18-9-3-2-4-10-18/h2-16H,1H3,(H,28,31)
Clé InChI
HIJMSZGHKQPPJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
ALK-4/5/7
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3