Key Documents
612151
Sigma-Aldrich
Tissue Factor, Apo-, Human, Recombinant, S. frugiperda
Synonyme(s) :
rhTF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
676490407653407700
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Description générale
M.W. 35,000-37,000.
Recombinant, human apo-tissue factor expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Cell-surface protein of endothelial cells and monocytes involved in coagulation and inflammation. Primary cellular initiator of coagulation protease cascade. Functions as receptor and cofactor for coagulation Factors VII and VIIa. Requires lipidation for clotting assays or other functional activities.
Recombinant, human apo-tissue factor expressed in S. frugiperda insect cells using a baculovirus expression system. Cell-surface protein of endothelial cells and monocytes involved in coagulation and inflammation. Primary cellular initiator of coagulation protease cascade. Requires lipidation for clotting assays or other functional activities. Functions as receptor and cofactor for coagulation Factors VII and VIIa.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Solid lyophilized from 200 mM mannitol, 150 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 0.01% CHAPS, pH 8.0.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Reconstitute with 1 ml distilled H₂O
Autres remarques
Wildgoose, P., et al. 1993. Biochemistry 32, 114.
Neuenschwander, PF., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 21489.
Yamamoto, M., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 19089.
Morrissey, J., et al. 1991. Thrombosis Res.52, 247.
Drake, T.A., et al. 1989. J. Cell Biol.109, 389.
Bach, R., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 8324.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable