Principaux documents
605195
Sigma-Aldrich
Thrombine, plasma humain, haute activité
Synonyme(s) :
Thrombine, plasma humain, haute activité
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 9383
Forme
lyophilized solid
Activité spécifique
≥2800 NIH units/mg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: 1 mg/mL, cloudy
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Conçue pour l′utilisation dans les tests de temps de coagulation de la thrombine. Sérine protéase formée dans le plasma lors du processus de coagulation à partir de la prothrombine et en présence de calcium et de thromboplastine. Agit sur le fibrinogène, protéine plasmatique soluble, pour le convertir en caillot de fibrine insoluble. Préparée à partir de prothrombine humaine homogène par activation en présence de Facteur Xa, Facteur Va et phospholipide. Conçue pour l′utilisation dans les tests de temps de thrombine.
Avertissement
Toxicité : Nocif (C)
Définition de l'unité
L′unité est déterminée par comparaison avec une courbe étalon préparée avec de la thrombine étalon du Bureau of Biologics (États-Unis).
Forme physique
Lyophilisée dans 200 mM NaCl, 50 mM citrate de sodium, 0,1 % PEG-8000, pH 6,5.
Notes préparatoires
Préparée à partir de plasma qui a donné un résultat négatif pour l′Ag HBs et les anticorps dirigés contre le VIH et l′HCV dans des tests certifiés.
Reconstitution
Après reconstitution, diviser en aliquotes et congeler (à -20 °C). Les solutions mères sont stables jusqu′à 6 mois à -20 °C.
Remarque sur l'analyse
Activation complète à partir de prothrombine homogène par électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS.
Autres remarques
Forsberg, G., et coll. 1992. J. Protein Chem.11, 201.
Garcia, J.G. 1992. J. Lab. Clin. Med.120, 513.
Scarborough, R.M., et coll. 1992. J. Biol. Chem.267, 13146.
Weigel, L.M., et coll. 1992. Infect. Immun.60, 1568.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Aaron J Rogers et al.
IEEE transactions on bio-medical engineering, 66(12), 3436-3443 (2019-03-21)
Cardiovascular research and regenerative strategies have been significantly limited by the lack of relevant cell culture models that can recreate complex hemodynamic stresses associated with pressure-volume changes in the heart. To address this issue, we designed a biomimetic cardiac tissue