567731
Sphingosine Kinase Inhibitor
The Sphingosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 1177741-83-1, controls the biological activity of Sphingosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
Sphingosine Kinase Inhibitor, 2-( p-Hydroxyanilino)-4-( p-chlorophenyl) thiazole, HCl, SK Inhibitor I, 2-(p-Hydroxyanilino)-4-(p-chlorophenyl) thiazole, HCl, SK Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)Cl)Nc2ccc(cc2)O.Cl
InChI
1S/C15H11ClN2OS.ClH/c16-11-3-1-10(2-4-11)14-9-20-15(18-14)17-12-5-7-13(19)8-6-12;/h1-9,19H,(H,17,18);1H
Clé InChI
ZDRVLAOYDGQLFI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
GST-hsk
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1