539578
PKG, Iα, Bovine Lung
Synonyme(s) :
cGMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, PKG Iα Catalytic Subunit, Protein Kinase G Iα, cGMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, PKGIα Catalytic Subunit, Protein Kinase G Iα
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥1300 units/μg protein
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Définition de l'unité
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Colbran J.L., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 9589.
Corbin, J.D. and Doskeland, S.O. 1983. J Biol Chem258, 11391.
Witt, J.J. and Roskoski, R., Jr, 1975. Anal Biochem66, 253.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable