Principaux documents
539215
Sigma-Aldrich
Protein C, Human Plasma
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Native protein C from human plasma. Sold as a zymogen. Markedly prolongs kaolin-cephalin clotting time of normal plasma. Activated by α-thrombin to serine protease-activated protein C. In its active form, it is a potent anticoagulant that acts through selective inactivation of Factors Va and VIIIa.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, 1 mM benzamidine, pH 7.4.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Autres remarques
Esmon, N.L., et al. 1999. Haematologica 84, 363.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hanlu Ding et al.
Molecular medicine reports, 13(6), 4888-4896 (2016-04-16)
Dysfunction of glomerular endothelial cells (GECs) induces a variety of symptoms, including proteinuria, inflammation, vascular diseases, fibrosis and thrombosis. Thrombomodulin (TM) acts as a vasoprotective molecule on the surface of the vascular endothelial cells to maintain the homeostasis of the