528117
PI 3-K inhibitor IX, PIK-90
The PI 3-K inhibitor IX, PIK-90, also referenced under CAS 677338-12-4, controls the biological activity of PI 3-K. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
PI 3-K inhibitor IX, PIK-90, N-(2,3-Dihydro-7,8-dimethoxyimidazo[1,2-c]quinazolin-5-yl)-3-pyridinecarboxamide, mTOR Inhibitor VI
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 0.5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[n]21[c](c3c(nc2NC(=O)c4cnccc4)c(c(cc3)OC)OC)=NCC1
InChI
1S/C18H17N5O3/c1-25-13-6-5-12-14(15(13)26-2)21-18(23-9-8-20-16(12)23)22-17(24)11-4-3-7-19-10-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3,(H,21,22,24)
Clé InChI
ZJAVHOMVDCMAMF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Fan, Q.W., et al. 2006. Cancer Cell9, 341.
Knight, Z.A., et al. 2006. Cell125, 733.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable