5.06072
IWP-2
≥99% (HPLC), liquid, Wnt antagonist, Calbiochem
Synonyme(s) :
InSolution Wnt Antagonist II, IWP-2, N-(6-Methylbenzo[d]thiazol-2-yl)-2-(4-oxo-3-phenyl-3,4,6,7-tetrahydrothieno[3,2-d]pyrimidin-2-ylthio)acetamide, Wnt Pathway Inhibitor II InSolution, Inhibitor of Wnt Production-2, Porcn Inhibitor I InSolution, InSolution Wnt Antag
About This Item
Produits recommandés
product name
IWP-2, InSolution, ≥99%, 10 mM in DMSO, A cell-permeable benzothiazolyl-acetamide compound, Wnt Antagonist II
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Température de stockage
−70°C
InChI
1S/C22H18N4O2S3/c1-13-7-8-15-17(11-13)31-21(23-15)25-18(27)12-30-22-24-16-9-10-29-19(16)20(28)26(22)14-5-3-2-4-6-14/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,23,25,27)
Clé InChI
WRKPZSMRWPJJDH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Porcn
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Point d'éclair (°C)
87 °C - (refers to pure substance)