5.00506
EPAC Inhibitor, ESI-09
Synonyme(s) :
EPAC Inhibitor, ESI-09, 3-(5- tert-butyl-isoxazol-3-yl)-2-((3-chlorophenyl)-hydrazono)-3-oxo-propionitrile, cAMP -GEF Inhibitor, Exchange Protein Directly Activated by cAMP Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
DMSO: 100 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable