Principaux documents
4.80512
SAFC
Solution d'hydroxyde de sodium 2 mol/l
EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
12352305
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
liquid
pH
14 ( in H2O)
Densité
1.08 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Description générale
EMPROVE® EXPERT
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie, NaOH) 1,95 à 2,05 mol/l Dosage (acidimétrie) 7,25 à 7,55 % Carbonate (exprimé en Na₂CO₃)≤ 1,0 % Chlorure (Cl)≤ 20 ppm Sulfate (SO₄)≤ 30 ppm Métaux lourds (exprimés en Pb)≤ 5,0 ppm Al (aluminium)≤ 10 ppm Fe (fer)≤ 3 ppm Solvants résiduels (ICH Q3C)... exclus du procédé de production Filtration sur filtre 0,2 µm
Ce produit a été fabriqué à partir de pastilles d'hydroxyde de sodium de qualité Ph. Eur, BP, JP, NF et d'eau pour injection de qualité USP qui est conforme aux spécifications de l'eau hautement purifiée de la Ph. Eur.
Les spécifications concernant les impuretés élémentaires ont été définies conformément à la directive Q3D de l'ICH (Guideline for Elemental Impurities). Il est peu probable que des éléments des classes 1 à 3 soient présents au-dessus de la limite de l'option 1 de la directive Q3D de l'ICH, sauf indication contraire signalée par le symbole *.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.
Characterize mAb monomers, aggregates, and fragments using SEC-UV workflow with Zenix® and Zenix®-C SEC columns.