480010-M
NDSB-256
A non-detergent sulfobetaine. Reported to prevent protein aggregation and facilitate the renaturation of chemically and thermally denatured proteins.
Synonyme(s) :
NDSB-256, Dimethylbenzylammonium Propane Sulfonate
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Couleur
white
Solubilité
water: 200 mg/mL
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C12H19NO3S/c1-13(2,9-6-10-17(14,15)16)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8H,6,9-11H2,1-2H3
Clé InChI
MEJASPJNLSQOAG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable