Documents
475855
Millipore
Miracloth
Rapid, effective filtration of homogenates
Synonyme(s) :
Protein extraction filter cloth
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NA.77
Conditionnement
pkg of 1 roll (cloth in plastic bag)
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Miracloth est un matériau de filtration composé d'un mélange rayonne/polyester et d'un liant acrylique ; il est stérilisable en autoclave et a été conçu pour filtrer rapidement des homogénats gélatineux.
Application
Miracloth est la solution idéale pour la filtration de lysats neutralisés et clarifiés lors de la purification de plasmides à moyenne et grande échelle, afin d'éviter une contamination par les matières faiblement adhérentes présentes dans le culot. Il est également utile pour l'isolement de protoplastes.
Caractéristiques et avantages
Filtration rapide d'homogénats gélatineux
Matériau stérilisable en autoclave pour garantir la stérilité
Empêche une contamination par les matières faiblement adhérentes présentes dans le culot lors de la purification de plasmides
Utile pour l'isolement de protoplastes
Diamètre typique de pores de 22 à 25 µm
Avertissement
Toxicité : manipulation standard (A)
Autres remarques
Hardy, G.E., St. J., and Sivasithamparam, K. 1991. Soil Biol. Biochem. 23, 25.
Hanau, R.M., et al. 1989. Exp. Mycol. 13, 33.
Walker, S.J., et al. 1984. Environ. Exp. Botany24, 113.
Binder, A. et al. 1977. J. Biol. Chem. 253, 3094.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Hyo Won Kwak et al.
International journal of biological macromolecules, 146, 332-342 (2020-01-04)
Gelatin is a representative hydrophilic protein material with remarkable biocompatibility and biodegradability. From the aspect of materials processing, gelatin also has the advantage that its entire fabrication process can be performed in an aqueous solution. However, practical application of various
Myriam G Rodríguez-Gandarilla et al.
Viruses, 12(3) (2020-03-11)
Geminiviruses are important plant pathogens that affect crops around the world. In some geminivirus-host interactions, infected plants show recovery, a phenomenon characterized by symptom disappearance in newly emerging leaves. In pepper-Pepper golden mosaic virus (PepGMV) interaction, the host recovery process
Inge Kjærbølling et al.
Nature communications, 11(1), 1106-1106 (2020-02-29)
Section Flavi encompasses both harmful and beneficial Aspergillus species, such as Aspergillus oryzae, used in food fermentation and enzyme production, and Aspergillus flavus, food spoiler and mycotoxin producer. Here, we sequence 19 genomes spanning section Flavi and compare 31 fungal
Shan Li et al.
The New phytologist, 226(2), 460-475 (2019-12-10)
RIPENING INHIBITOR (RIN)-deficient fruits generated by CRISPR/Cas9 initiated partial ripening at a similar time to wild-type (WT) fruits but only 10% WT concentrations of carotenoids and ethylene (ET) were synthesized. RIN-deficient fruit never ripened completely, even when supplied with exogenous
Bala S C Koritala et al.
Journal of biological rhythms, 35(2), 134-144 (2019-12-28)
The circadian clock controls daily activities at the cellular and organismic level, allowing an organism to anticipate incoming stresses and to use resources accordingly. The circadian clock has therefore been considered a fitness trait in multiple organisms. However, the mechanism