Principaux documents
442611-M
Millipore
Chlorure de magnésium hexahydrate
Synonyme(s) :
Magnesium chloride hexahydrate, MgCl₂
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai:
≥99% (complexometric)
Qualité:
Molecular Biology
Forme:
crystalline solid
Solubilité:
water: 20 mg/mL
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 5662
Essai
≥99% (complexometric)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Solubilité
water: 20 mg/mL
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Has an optimal pH of 5.0-6.5.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitution
Following reconstitution, store at room remperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable