420139
JAK2 Inhibitor IV
The JAK2 Inhibitor IV, also referenced under CAS 1110502-30-1, controls the biological activity of JAK2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
JAK2 Inhibitor IV, 3-Amino-5-(N- tert-butylsulfonamido-4-phenyl)-indazole
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
ethanol: 3 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(NC(C)(C)C)c1ccc(cc1)c2cc3c([nH]nc3N)cc2
InChI
1S/C17H20N4O2S/c1-17(2,3)21-24(22,23)13-7-4-11(5-8-13)12-6-9-15-14(10-12)16(18)20-19-15/h4-10,21H,1-3H3,(H3,18,19,20)
Clé InChI
KFJCXIOVAGJCKB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable