401010
I-BET
A cell-permeable benzodiazepine compound that binds the tandem bromodomains of BET (bromodomain and extra terminal domain) family members BRD2 (1-473), BRD3 (1-434), and BRD4 (1-477) with high affinity.
Synonyme(s) :
I-BET, (2-[(4chlorophenyl)-1-methyl-8-(methyloxy)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-4-yl]-N-ethylacetamide, GSK525762A, (S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide, BRD2 Inhi, GSK525762A, (S)-2-(6-(4-Chlorophenyl)-8-methoxy-1-methyl-4H-benzo[f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-4-yl)-N-ethylacetamide, (2-[(4chlorophenyl)-1-methyl-8-(methyloxy)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin-4-yl]-N-ethylacetamide, BRD2 Inhibitor I, BRD3 Inhibitor I, BRD4 Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
yellow-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C22H22ClN5O2/c1-4-24-20(29)12-18-22-27-26-13(2)28(22)19-10-9-16(30-3)11-17(19)21(25-18)14-5-7-15(23)8-6-14/h5-11,18H,4,12H2,1-3H3,(H,24,29)/t18-/m0/s1
Clé InChI
AAAQFGUYHFJNHI-SFHVURJKSA-N
Description générale
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable