400076-M
Hypericin
Polycyclic dione that has anti-retroviral activity.
Synonyme(s) :
Hypericin, Casein Kinase II Inhibitor XI
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
black
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
Clé InChI
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PKC
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Agostinis, P., et al. 1995. Biochem. Pharmacol.49, 1615.
Frew, T., et al. 1994. Anticancer Res.14, 2425.
Barnard, D.L., et al. 1992. Antiviral Res.17, 63.
Takahashi, I., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 1207.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable