368057
Granzyme B Substrate I, Colorimetric
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity.
Synonyme(s) :
Granzyme B Substrate I, Colorimetric, Ac-IETD- pNA, Caspase-8 Substrate I, Ac-IETD-pNA, Caspase-8 Substrate I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
lyophilized solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Colorimetric substrate for the detection of granzyme B and caspase-8 activity
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable