343290
Fluoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, selective serotonin re-uptake inhibitor, Calbiochem
Synonyme(s) :
Fluoxetine, Hydrochloride, dl-N-Methyl-3-( p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, HCl, (±)-N-Methyl-3-phenyl-3-[(α,α,α-trifluoro- p-tolyl)oxy]propylamine, HCl, LY-110140, Prozac
About This Item
Produits recommandés
product name
Fluoxetine, Hydrochloride, A cell-permeable phenylpropylamine derived anti-depressant that acts as a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI).
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
methanol: 100 mg/mL
water: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
Clé InChI
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Selective serotonin re-uptake inhibitor
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Bian, J.T., et al. 2002. Eur. J. Pharmacol.453, 159.
Zhang, A., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1930.
Svenningsson, P., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 3182.
Edgar, V.A., et al. 1999. Eur. J. Pharmacol.372, 65.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable