309795
DIDS disodium salt
≥85% (HPLC), solid, anion transport inhibitor, Calbiochem®
Synonyme(s) :
DIDS, Disodium Salt, 4,4ʹ-Diisothiocyanostilbene-2,2ʹ-disulfonic Acid, 2Na
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
DIDS, Disodium Salt, Binds covalently and irreversibly to the outer surface of human erythrocyte membranes.
Niveau de qualité
Essai
≥85% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
yellow
Solubilité
water: 0.5%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1c(ccc(c1)N=C=S)\C=C\c2c(cc(cc2)N=C=S)[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C16H10N2O6S4/c19-27(20,21)15-7-13(17-9-25)5-3-11(15)1-2-12-4-6-14(18-10-26)8-16(12)28(22,23)24/h1-8H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)/b2-1+
Clé InChI
YSCNMFDFYJUPEF-OWOJBTEDSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Cl- uptake
Avertissement
Autres remarques
Horie, S., et al. 1993. Res. Commun. Chem. Pathol. Pharmacol. 79, 117.
Mayinger, P., and Meyer, D.I. 1993. EMBO J. 12, 659.
Catantchik, Z.I., and Rothstein, A. 1974. J. Membr. Biol.15, 207.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable