Key Documents
239799
Sigma-Aldrich
Ceruloplasmin, Human Plasma
Ceruloplasmin, Human Plasma, CAS 9031-37-2, from human plasma is involved in serum copper transport and plays a protective role against oxygen radicals generated by iron and ascorbate.
Synonyme(s) :
Ceruloplasmin, Human Plasma
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.25
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
pl 
4.4
Solubilité
water: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Native ceruloplasmin from human plasma. Serum copper transport and iron-oxidizing protein. Plays an important role in antioxidant protection against organic and inorganic oxygen radicals generated by iron and ascorbate.
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Lyophilized from 100 mM KCl, 50 mM potassium phosphate buffer, 20 mM ε-aminocaproic acid, 5 mM EDTA, pH 6.8.
Notes préparatoires
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock Solutions are stable for up to 4 months at -20°C.
Autres remarques
Gutteridge, J.M., and Quinlan, G.J. 1993. Biochim. Biophys. Acta1156, 144.
Krsek-Staples, J.A., and Webster, R.O. 1993. Free Radic. Biol. Med.14, 115.
Harris, E.D. 1991. Proc. Soc. Exp. Biol. Med.196, 130.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Feiyan Fu et al.
Toxicology, 430, 152346-152346 (2019-12-21)
V-type agents are highly toxic organophosphorus nerve agents that inhibit acetylcholinesterase in the nervous system, causing a series of poison symptoms. Trace analytical methods are essential for the specific verification of exposure to these agents, especially for human exposure. This