236603
C-Reactive Protein, Human Serum, High Purity
C-Reactive Protein, Human Serum, High Purity, CAS 9007-41-4, is a major acute-phase plasma protein. Useful as a calibration standard for assays of CRP and as an antigen for production of antisera.
Synonyme(s) :
C-Reactive Protein, Human Serum, High Purity, CRP
Description
Merck USA index - 14, 2603
Essai
≥99% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−70°C
Description générale
Avertissement
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable