220201
CHAPS
Molecular Biology Grade
Synonyme(s) :
CHAPS, 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
CHAPS, Molecular Biology Grade,
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 2044
zwitterionic
Essai
≥98% (NMR)
Forme
crystalline powder
Poids mol.
micellar avg mol wt 6150
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Nombre d'agrégation
10
Couleur
white
CMC
6 - 10 mM
6 mM (20-25°C)
Pf
157 °C (315 °F)
Température de transition
cloud point >100 °C
Solubilité
water: 1.0 M
Activité étrangère
DNase, RNase, and Protease, none detected
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Clé InChI
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Useful for solubilizing membrane proteins and breaking protein-protein interactions. CHAPS′ small micellar molecular weight (6,150) and high critical micelle concentration (6-10 mM) allow it to be removed from samples by dialysis. It is also suitable for protein solubilization for isoelectric focusing and two-dimensional electrophoresis. CHAPS is commonly used for non-denaturing (without urea) IEF and has been shown to give excellent resolution of some subcellular preparations and plant proteins. Concentrations between 2-4% (w/v) are typically used in an IEF gel.
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Ofri, D., et al. 1992. J. Neurochem. 58, 628.
Ransom, R.W., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 1823.
Simonds, W.F., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 4623.
Yannariello-Brown, J., and Weigel, P.H. 1992. Biochemistry31, 576.
Hjelmeland, L.M. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 6368.
Simonds, W.F., et al. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 4623.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable