219419
Cathepsin Inhibitor III
The Cathepsin Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyme(s) :
Cathepsin Inhibitor III, Z-FG-NHO-BzOME
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
>90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated
protect from light
Couleur
white
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
cathepsin B
Avertissement
Séquence
Reconstitution
Autres remarques
Brömme, D., and Demuth, H.-U. 1994. Methods Enzymol. 244, 671.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable