Principaux documents
218735
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor II
The Caspase Inhibitor II, also referenced under CAS 147837-52-3, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonyme(s) :
Caspase Inhibitor II, Ac-VAD-CHO
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H23N3O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 150 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C14H23N3O6/c1-7(2)12(16-9(4)19)14(23)15-8(3)13(22)17-10(6-18)5-11(20)21/h6-8,10,12H,5H2,1-4H3,(H,15,23)(H,16,19)(H,17,22)(H,20,21)/t8-,10-,12-/m0/s1
Clé InChI
BGFYQRSQECIBIB-PEXQALLHSA-N
Description générale
A potent and reversible inhibitor of caspases.
A potent and reversible pan-caspase inhibitor.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
pan-caspase
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Séquence
Ac-Val-Ala-Asp-CHO
Reconstitution
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Autres remarques
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable