Principaux documents
20-156
Sigma-Aldrich
Tampon de lavage de complexes immuns à base de LiCl
For use in Chromatin Immunoprecipitation assays.
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Conditions d'expédition
wet ice
Application
Ce tampon de lavage de complexes immuns à base de LiCl a été utilisé dans des expériences d'immunoprécipitation de la chromatine.
Forme physique
LiCl 0,25 M, 1 % d'IGEPAL CA630, 1 % d'acide désoxycholique (sel sodique), EDTA 1 mM, Tris 10 mM (pH 8,1).
Stockage et stabilité
1 an à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Geminin Orchestrates Somite Formation by Regulating Fgf8 and Notch Signaling.
Huang, et al.
BioMed Research International, 2018, 6543196-6543196 (2019)
TH 17 cells contribute to uveitis and scleritis and are expanded by IL-2 and inhibited by IL-27/STAT1
Amadi-Obi, et al.
Nature Medicine, 13(6), 711-718 (2007)
Stella M Ranuncolo et al.
The Journal of biological chemistry, 287(28), 23549-23561 (2012-05-19)
The RNA polymerase II C-terminal domain (CTD), which serves as a scaffold to recruit machinery involved in transcription, is modified post-translationally. Although the O-GlcNAc modification of RNA polymerase II CTD was documented in 1993, its functional significance remained obscure. We
Minghui Chen et al.
PloS one, 14(8), e0221506-e0221506 (2019-08-24)
Expression of FosB gene in striatum is essential in addiction establishment. Activated glucocorticoid receptors (GRs) induce FosB gene expression in response to stressor. Therefore, elevation of FosB expression in striatum serves as one mechanism by which stress increases risk for
Yu-Hui Li et al.
Frontiers in oncology, 10, 567-567 (2020-05-22)
Global incidence and mortality associated with hepatocellular carcinoma (HCC) is steadily increasing. Metastasis-associated 1 (MTA1) can induce tumorigenesis and metastatic progression in HCC. However, the mechanistic details of MTA1-mediated regulation of HCC has not been completely defined. Epigenetic histone modification