200484-M
Bestatin
Binds to cell surfaces and inhibits surface aminopeptidases, notably aminopeptidase B and leucine aminopeptidase.
Synonyme(s) :
Bestatin, [(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-Leu
Description
Merck USA index - 14, 9842
Essai
>99% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 2 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+H3][C@@H]([C@H](O)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)[O-])Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22)/t12-,13-,14+/m1/s1
Clé InChI
VGGGPCQERPFHOB-MCIONIFRSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
amino peptidase b
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Taylor, A., et al. 1993. Biochemistry32, 784.
Ishida, J.I., et al. 1984. J. Chromatogr.305, 381.
Umezawa, H. 1982. Annu. Rev. Microbiol.36, 75.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable