Documents
1871-80500
Millipore
Flacon NovaSeptum®
500mL With Millex® Air Vent
Synonyme(s) :
General sampling, bottle, 500 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
316L stainless steel cannula (ASTM)
PETG bottle
TPE tubing (medical grade)
polyester body
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
1.0 mm
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-80-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
500 mL sample volume
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with 1 mm or 2 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
L'échantillonnage unique de votre produit est essentiel tout au long du procédé de fabrication. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, et peut également nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec le flacon NovaSeptum®, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour les prélèvements en vue d'essais de stérilité, d'essais des pyrogènes, de recherches d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et d'applications de fermentation, ainsi que pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un rangement et une suspension faciles.
Application
Pour des applications d'essai de stérilité, d'essai des pyrogènes, de recherche d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et de fermentation
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons gamma à minimum 25 kGy conformément à la norme ISO 11137
Informations légales
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany