Principaux documents
178251
Sigma-Aldrich
α1-Antitrypsin, Human Plasma
α₁-Antitrypsin, CAS 9041-92-3, is a protease inhibitor of the serpin superfamily. Inhibits elastase, cathepsin G, and proteinase 3.
Synonyme(s) :
α1-Antitrypsin, Human Plasma, α₁-AT, α₁-Proteinase Inhibitor, 3.5S α₁-Glycoprotein
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Description
Merck USA index - 14, 719
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
water: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
A single polypeptide chain of 394 amino acids and three carbohydrate side chains linked to asparagine residues present at about 290 mg/100 ml in acute phase plasma. Serine protease inhibitor that also acts as a major physiological regulator of elastase. Inhibitor of neutrophil elastase, cathepsin G, and proteinase 3.
Actions biochimiques/physiologiques
Cell permeable: no
Primary Target
serine proteases
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Avertissement
Toxicity: Standard Handling (A)
Forme physique
Lyophilized from 300 mM NaCl, 30 mM sodium phosphate buffer, pH 6.5.
Notes préparatoires
Please refer to vial label for lot-specific volume prior to lyophilization.
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Reconstitution
Following reconstitution aliquot and freeze (-70°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -70°C.
Remarque sur l'analyse
>=75% inhibition with active-site titrated porcine trypsin using benzoyl-Arg-p-nitroanilide (Bz-Arg-pNA) as the substrate.
Autres remarques
Coakley, R.J., et al. 2001. Am. J. Med. Sci.321, 33.
Travis, J., and Salvesen, G.S. 1983. Annu. Rev. Biochem.52, 655.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Inflammatory mediators in CF patients.
Jay B Hilliard et al.
Methods in molecular medicine, 70, 409-431 (2002-03-29)
David J Wilkinson et al.
The FEBS journal (2021-07-17)
Matrix metalloproteinase-13 (MMP-13) is a uniquely important collagenase that promotes the irreversible destruction of cartilage collagen in osteoarthritis (OA). Collagenase activation is a key control point for cartilage breakdown to occur, yet our understanding of the proteinases involved in this