Principaux documents
1714-10250
Millipore
Unité NovaSeptum® Haute Pureté
High Purity Application; 5x250mL
Synonyme(s) :
General sampling, high purity application, 5 x 250 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41104105
eCl@ss :
36101790
Matériaux
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polyethylene bag
polyethylene tubing
silicone septum (medical grade platinum-cured)
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
1.0 mm
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 5 × 250 mL
Fabricant/nom de marque
NovaSeptum®
Paramètres
-20-50 °C max. temp.
0.5 bar max. sampling pressure (7.25 psi)
Impuretés
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccords
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
Luer outlet fitting (3-piece)
Description générale
Le prélèvement de multiples échantillons de votre produit tout au long du procédé de fabrication est une étape cruciale. Un résultat imprécis ou faussement positif peut entraîner une quarantaine, voire nécessiter une répétition de l'analyse.
Avec l'unité NovaSeptum® Haute Pureté, la contamination n'est plus une menace. Idéale pour les procédés aseptiques et stériles, sa conception fermée garantit que votre échantillon sera isolé depuis son point d'échantillonnage jusqu'à son analyse. NovaSeptum® permet également d'économiser des matériaux précieux grâce à sa conception compacte, sans bras mort.
La large gamme de raccords standards et personnalisés garantit la capacité de collecter des échantillons partout où vous en avez besoin. Les unités d'échantillonnage de haute pureté sont idéales pour les prélèvements en vue d'essais de stérilité, d'essais des pyrogènes, de recherches d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et d'applications de fermentation, ainsi que pour les applications nécessitant une très faible affinité pour les protéines, les glucides complexes ou les petites molécules. Ce produit est disponible sous forme de poche plate pour un stockage et une suspension faciles.
Application
Pour les applications d'essai de stérilité, d'essai des pyrogènes, de recherche d'endotoxines, d'analyses chimiques, d'analyses de pH et de fermentation
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Irradiation aux rayons bêta (faisceau d'électrons) à minimum 25 kGy, conformément à la norme ISO 11137 TIR nº 27
Autres remarques
Voir la déclaration concernant les composants d'origine animale.
Informations légales
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany