17-10155
Biocapteur lentiviral LentiBrite Paxilline-RFP
About This Item
Produits recommandés
Description générale
http://www.nature.com/app_notes/nmeth/2012/121007/pdf/an8620.pdf
(Cliquez ici !)
En savoir plus sur les avantages de nos biocapteurs lentiviraux LentiBrite ! Cliquez ici
Les biocapteurs peuvent être utilisés pour détecter la présence / l'absence d'une protéine particulière ainsi que la localisation intracellulaire de cette protéine dans une cellule à l'état vivant. Les marqueurs fluorescents sont souvent prisés comme moyen de visualiser la protéine d'intérêt dans une cellule par microscopie à fluorescence ou par capture vidéo par intervalles (time-lapse). La visualisation des cellules vivantes sans perturbation permet aux chercheurs d'observer les conditions cellulaires en temps réel.
Les systèmes à vecteur lentiviral sont un outil de recherche populaire utilisé pour introduire des produits géniques dans les cellules. La transfection lentivirale présente des avantages par rapport aux méthodes non virales comme la transfection chimique, notamment une transfection à plus haute efficacité des cellules en division et non en division, une expression stable à long terme du transgène et une immunogénicité faible.
EMD Millipore présente les biocapteurs lentiviraux LentiBrite, une nouvelle gamme de particules lentivirales pré-emballées codant pour des protéines importantes et fondamentales de l'autophagie, de l'apoptose et de la structure cellulaire, pour une visualisation sous différents états cellulaires/pathologiques dans des cellules vivantes et en analyses in vitro.
- Pré-emballés, marqués par fluorescence avec la GFP et la RFP
- Transfection à plus haute efficacité par rapport aux méthodes traditionnelles de transfection chimique et autres méthodes non virales
- Possibilité de transfecter des cellules en division, non-en division, et des types cellulaires difficiles à transfecter, tels que les cellules primaires ou les cellules souches
- Ne perturbe pas les fonctions cellulaires
Les particules lentivirales LentiBrite Paxilline-RFP de EMD Millipore offrent une fluorescence intense et une localisation précise pour permettre l'analyse de la dynamique des adhésions focales sur des cellules vivantes dans des types cellulaires difficiles à transfecter.
Les particules lentivirales LentiBrite Paxilline-RFP d'EMD Millipore offrent une fluorescence intense et une localisation précise pour permettre l'analyse de la dynamique des adhésions focales sur cellules vivantes dans des types cellulaires difficiles à transfecter.
Application
(Voir la figure 1 de la fiche technique)
Des cellules REF52 ont été déposées sur une lame à chambre de culture et ont été soumises à une transduction avec des particules lentivirales à une valeur de MOI de 40 pendant 24 heures. Après remplacement du milieu et 48 heures d'incubation supplémentaires, les cellules ont été fixées avec du formaldéhyde et montées sur lame. Les images ont été obtenues par microscopie à fluorescence à champ large avec immersion dans l'huile. La paxilline-RFP présente une distribution ponctuée au niveau des adhésions focales dans les cellules.
Comparaison par immunocytochimie et analyse d'inhibiteur :
(Voir la figure 2 de la fiche technique)
Comme pour la figure 1 (voir la fiche technique), des cellules HeLa ont été déposées sur une lame à chambre de culture et ont été soumises à une transduction avec des particules lentivirales à une valeur de MOI de 5 pendant 24 heures. Après 24 heures, le milieu a été remplacé et les cellules ont ensuite été incubées pendant 48 heures supplémentaires. La coloration immunocytochimique (vert) des mêmes champs de vision avec un anticorps monoclonal dirigé contre la paxilline (n° cat. 05-417) révèle des profils d'expression similaires à ceux de la protéine RFP (rouge).
Autres types cellulaires :
(Voir la figure 3 de la fiche technique)
Des cellules U2OS et HT1080 ont été traitées comme sur la figure 1 (voir la fiche technique), à des valeurs de MOI respectives de 5 et de 10, pendant 24 heures.
Types cellulaires difficiles à transfecter :
(Voir la figure 4 de la fiche technique)
Des cellules primaires de type HUVEC et des cellules souches mésenchymateuses humaines (HuMSC) ont été déposées sur une lame à chambre de culture, et ont été soumises à une transduction avec des particules lentivirales, à des valeurs de MOI respectives de 5 et de 20, pendant 24 heures.
Pour une visualisation optimale de la fluorescence et une analyse optimale sur cellules vivantes, il est recommandé d'analyser le niveau d'expression de la cible dans les 24 à 48 heures qui suivent la transfection / l'infection, car l'intensité de la fluorescence peut diminuer au fil du temps, en particulier dans les lignées cellulaires difficiles à transfecter. Les cellules infectées peuvent être congelées après une transfection/infection réussie et décongelées en culture pour conserver une expression fluorescente positive au-delà de 24 à 48 heures. La longueur et l'intensité de l'expression fluorescente varient entre les lignées cellulaires. Des valeurs de MOI plus élevées peuvent être nécessaires pour les lignées cellulaires difficiles à transfecter.
Structure cellulaire
Molécules d′adhésion (CAM)
Composants
Un (1) flacon contenant 25 µL de particules lentivirales à une concentration minimum de 3 x 10E8 unités infectieuses (IFU) par mL.
Pour obtenir des informations sur les titres spécifiques d'un lot, veuillez consulter “Titre viral” dans l'encart du produit ci-dessus.
Promoteur
EF-1 (facteur d'élongation 1)
Multiplicité d'infection (MOI)
MOI = Rapport entre le nombre de particules lentivirales infectieuses (IFU) et le nombre de cellules infectées.
Les valeurs de MOI typiques pour une efficacité de transduction et une intensité de signal élevées sont comprises entre 20 et 40. Pour cette cible, certains types cellulaires peuvent nécessiter des valeurs de MOI plus faibles (p. ex. : HT-1080, cellules souches mésenchymateuses humaines (HuMSC)), tandis que d'autres peuvent nécessiter des valeurs de MOI plus élevées (p. ex. : cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC), U2OS, HeLa).
REMARQUE : La valeur de MOI doit être titrée et optimisée par l'utilisateur final pour chaque type cellulaire et chaque cible lentivirale afin d'atteindre l'efficacité de transduction et l'intensité du signal souhaitées.
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Le lentivirus est stable pendant au moins 4 mois à compter de la date de réception lorsqu'il est conservé à -80 °C. Après la première décongélation, placer immédiatement sur la glace et congeler à -80 °C en plusieurs aliquotes de travail. Les aliquotes congelées peuvent être stockées pendant au moins 2 mois. Des congélations/décongélations supplémentaires peuvent entraîner une diminution du titre viral et de l'efficacité de la transduction.
REMARQUE DE SÉCURITÉ IMPORTANTE
Les vecteurs lentiviraux à réplication défaillante, tels que le vecteur de 3e génération fourni dans ce produit, ne sont pas connus pour causer des maladies, que ce soit chez l'Homme ou chez l'animal. Cependant, les lentivirus peuvent s'intégrer dans le génome de la cellule hôte, et ainsi présenter un certain risque de mutagenèse par insertion. Le matériel fait partie du groupe de risque de niveau 2 et doit être manipulé dans les conditions contrôlées d'un laboratoire de niveau de sécurité biologique 2 (LSB2). Une discussion détaillée sur la biosécurité concernant les vecteurs lentiviraux est fournie dans la référence intitulée "Vecteurs lentiviraux à la pointe de la technologie pour la recherche : évaluation des risques et recommandations en matière de biosécurité." (Pauwels, K. et al. (2009). State-of-the-art lentiviral vectors for research use: Risk assessment and biosafety recommendations. Curr. Gene Ther. 9: 459-474.)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
Contenu apparenté
Fluorescent lentiviral particles encoding important GFP/RFP fusion proteins related to autophagy, apoptosis, and cell structure that enables live cell imaging.
Fluorescent lentiviral particles encoding important GFP/RFP fusion proteins related to autophagy, apoptosis, and cell structure that enables live cell imaging.
Fluorescent lentiviral particles encoding important GFP/RFP fusion proteins related to autophagy, apoptosis, and cell structure that enables live cell imaging.
Fluorescent lentiviral particles encoding important GFP/RFP fusion proteins related to autophagy, apoptosis, and cell structure that enables live cell imaging.