Principaux documents
17-10071
Sigma-Aldrich
Magna GrIP support HT96 (pour plaque de 96 puits)
for use with separation of magnetic particles from solutions in a 96-well plate
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32011202
Nomenclature NACRES :
NB.51
Compatibilité
for use with separation of magnetic particles from solutions in a 96-well plate
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le support Magna GrIP HT96 est destiné à séparer les particules magnétiques des solutions dans des plaques de 96 puits, des microplaques à fond en U et des plaques de PCR 0,2 ml, sans accessoire supplémentaire. Ce dispositif de séparation magnétique efficace se compose d'une base en polyoxyméthylène (POM) blanc dans une microplaque SBS (Society for Biomolecular Screening) standard de 96 puits (12,8 cm × 8,6 cm) contenant 24 (4 × 6) tiges magnétiques en néodyme d'environ 7,5 mm de diamètre et un champ de 6 000 gauss. Lorsqu'une plaque de PCR ou à 96 puits est fixée sur le support magnétique, chaque tige magnétique s'insère au milieu de quatre puits adjacents et attire rapidement les particules magnétiques à la périphérie ou au fond des puits.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Le support Magna GrIP HT96 est destiné à séparer les particules magnétiques des solutions dans des plaques de 96 puits.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1