16-236
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody, Alexa Fluor™ 555
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 555
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr1248)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable